Learn More
Avibactam sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16486228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486228 10 mg 10 miligramos
16476576 100 mg 100 miligramos
16462357 50 mg 50 miligramos
16418827 5 mg 5 miligramos
16401146 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14879A
MedChemExpress Avibactam sodium (NXL-104) is a covalent and reversible non-β-lactam β-lactamase inhibitor which inhibits β-lactamase TEM-1 and CTX-M-15 with IC50s of 8 nM and 5 nM, respectively.
Avibactam sodium (NXL-104) is a covalent and reversible non-β-lactam β-lactamase inhibitor which inhibits β-lactamase TEM-1 and CTX-M-15 with IC50s of 8 nM and 5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avibactam sodium
CAS 1192491-61-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H10N3NaO6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo NXL-104
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (174.08 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (104.45 mM)
SMILES O=S(ON1[C@]2([H])CC[C@@H](C(N)=O)[N@@](C2)C1=O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 287.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.23
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation