Learn More
MedChemExpress Avexitide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.81% |
| CAS | 133514-43-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 3369.76 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (14.84 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Exendin (9-39) |