Learn More
Avermectin B1a, MedChemExpress
Código de producto. 16489027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16489027 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16489027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15308
MedChemExpress Avermectin B1a is an antiparasitic agent that paralyzes nematodes without causing hypercontraction or flaccid paralysis.
Avermectin B1a is an antiparasitic agent that paralyzes nematodes without causing hypercontraction or flaccid paralysis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avermectin B1a
Forma física Solid
CAS 65195-55-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H72O14
Sinónimo Abamectin B1a
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (114.54 mM)
SMILES C[C@@H](CC)[C@]1([H])[C@@H](C)C=C[C@@]2(O[C@@]3([H])C[C@]([H])(OC([C@@]4([H])[C@@](/C(CO5)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]6([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C7)[C@H](C)O6)/C(C)=C/C3)(O)[C@@]5([H])[C@H](O)C(C)=C4)=O)C2)O1
Peso molecular (g/mol) 873.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 873.08
Porcentaje de pureza 95.0%