Learn More
Avermectin B1, MedChemExpress
Código de producto. 16476726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476726 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16476726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15311
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Avermectin B1 (Abamectin) is a mixture of two similar segments of avermectin. Avermectin B1 is an orally anti-infection agent, which can be used in the research of parasitic worms, insect pests, agriculture and animal husbandry. Avermectin B1 can also induce the production of ROS and induces cytotoxicity, apoptosis and autophagy.
Avermectin B1 (Abamectin) is a mixture of two similar segments of avermectin. Avermectin B1 is an orally anti-infection agent, which can be used in the research of parasitic worms, insect pests, agriculture and animal husbandry. Avermectin B1 can also induce the production of ROS and induces cytotoxicity, apoptosis and autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avermectin B1
CAS 71751-41-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C95H142O28
Cantidad 100 mg
Sinónimo Abamectin Avermectin B1a-Avermectin B1b mixt.
Información de solubilidad DMSO : ≥ 247 mg/mL (142.60 mM)
SMILES C[C@@H](CC)[C@]1([H])[C@@H](C)C=C[C@@]2(O[C@@]3([H])C[C@]([H])(OC([C@@]4([H])[C@@](/C(CO5)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]6([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C7)[C@H](C)O6)/C(C)=C/C3)(O)[C@@]5([H])[C@H](O)C(C)=C4)=O)C2)O1.C[C@H]8C=C[C@@]9(O[C@@]%10([H])C[C@]([H])(OC([C@@]%11([H])[C@@](/C(CO%12)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]%13([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]%14([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C%14)[C@H](C)O%13)/C(C)=C/C%10)(O)[C@@]%12([H])[C@H](O)C(C)=C%11)=O)C9)O[C@@H]8C(C)C
Peso molecular (g/mol) 1732.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 1732.13
Porcentaje de pureza 96.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation