Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Avermectina |
| CAS | 65195-55-3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula molecular | C48 H72 O14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 873,09 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Color | De blanco a amarillo claro |