Learn More
Avermectina A1a (>90%), TRC
Código de producto. 30041274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30041274 5 mg 5 miligramos
30040402 1 mg 1 miligramo
30006960 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30041274 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA1070205MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65195-51-9
Fórmula molecular C49H74O14
Peso molecular (g/mol) 887.1
Sinónimo (2S,2a'E,2a1'S,4'E,5S,6R,6'S,7'S,8'E,11'R,17a'R,20'R,20a'R)-6-((S)-sec-butyl)-2a1'-Hydroxy-7'-(((2R,4S,5S,6S)-5-(((2S,4S,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-methoxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-20'-methoxy-5,6',8',19'-tetramethyl-2a1',5,6,6',7',10',11',14',15',17a',20',20a'-dodecahydro-2'H,17'H-spiro[pyran-2,13'-[11,15]methano[1,5]dioxacyclooctadecino[9,8,7-cd]benzofuran]-17'-one, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran] Avermectin A1a derivative, Antibiotic C 076A1a, L 676891;
Nombre IUPAC (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-butan-2-il]-24'-hidroxi-12'-[(2R,4S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-6-metiloxan-2-il]oxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-21'-methoxy-3, 11',13',22'-tetrametilspiro[2,3-dihidropirano-6,6'-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraeno]-2'-one
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](OC)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C
Specifications
Nombre del producto químico o material Avermectin A1a
Nombres de analitos o componentes Avermectin A1a
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C49H74O14/c1-12-26(2)43-29(5)18-19-48(63-43)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)42(60-40-23-38(54-10)45(32(8)58-40)61-39-22-37(53-9)41(50)31(7)57-39)27(3)14-13-15-33-25-56-46-44(55-11)30(6)20-36(47(51)59-35)49(33,46)52/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50,52H,12,17,21-25H2,1-11H3/b14-13+,28-16+,33-15+/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46+,48+,49+/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 886.5079