Learn More
Avermectina A1a (>90%), TRC
Código de producto. 30040402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040402 1 mg 1 miligramo
30041274 5 mg 5 miligramos
30006960 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1070201MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65195-51-9
Fórmula molecular C49H74O14
Peso molecular (g/mol) 887.1
Sinónimo (2S,2a'E,2a1'S,4'E,5S,6R,6'S,7'S,8'E,11'R,17a'R,20'R,20a'R)-6-((S)-sec-butyl)-2a1'-Hydroxy-7'-(((2R,4S,5S,6S)-5-(((2S,4S,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-methoxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-20'-methoxy-5,6',8',19'-tetramethyl-2a1',5,6,6',7',10',11',14',15',17a',20',20a'-dodecahydro-2'H,17'H-spiro[pyran-2,13'-[11,15]methano[1,5]dioxacyclooctadecino[9,8,7-cd]benzofuran]-17'-one, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran] Avermectin A1a derivative, Antibiotic C 076A1a, L 676891;
Nombre IUPAC (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-butan-2-il]-24'-hidroxi-12'-[(2R,4S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-6-metiloxan-2-il]oxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-21'-methoxy-3, 11',13',22'-tetrametilspiro[2,3-dihidropirano-6,6'-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraeno]-2'-one
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](OC)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avermectin A1a
Nombres de analitos o componentes Avermectin A1a
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C49H74O14/c1-12-26(2)43-29(5)18-19-48(63-43)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)42(60-40-23-38(54-10)45(32(8)58-40)61-39-22-37(53-9)41(50)31(7)57-39)27(3)14-13-15-33-25-56-46-44(55-11)30(6)20-36(47(51)59-35)49(33,46)52/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50,52H,12,17,21-25H2,1-11H3/b14-13+,28-16+,33-15+/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46+,48+,49+/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 886.5079