Learn More
Avenantramida C, TRC
Código de producto. 30009324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009324 1 mg 1 miligramo
30003606 10 mg 10 miligramos
30003441 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7947601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116764-15-9
Fórmula molecular C16H13NO6
Peso molecular (g/mol) 315.28
Sinónimo 2-[[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]amino]-5-hydroxybenzoic Acid, Avenanthramide 2c, Avenanthramide Bc
Nombre IUPAC 2-[[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]amino]-5-hidroxibenzoico
SMILES OC1=C(O)C=CC(/C=C/C(NC2=C(C(O)=O)C=C(O)C=C2)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avenanthramide C
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13NO6/c18-10-3-4-12(11(8-10)16(22)23)17-15(21)6-2-9-1-5-13(19)14(20)7-9/h1-8,18-20H,(H,17,21)(H,22,23)/b6-2+