Learn More
Avenantramida A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Avenanthramide A |
| CAS | 108605-70-5 |
| Fórmula molecular | C16H13NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-2-[[(E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]benzoic Acid, Avenanthramide 2p, Avenanthramide Bp |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13NO5/c18-11-4-1-10(2-5-11)3-8-15(20)17-14-7-6-12(19)9-13(14)16(21)22/h1-9,18-19H,(H,17,20)(H,21,22)/b8-3+ |
| SMILES | OC(C=C1)=CC=C1/C=C/C(NC2=C(C(O)=O)C=C(O)C=C2)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-hidroxi-2-[[(E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoil]amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 299.28 |