Learn More
AVE3085, MedChemExpress
Código de producto. 16491819
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491819 1 mg 1 miligramo
16470248 5 mg 5 miligramos
16427788 10 mg 10 miligramos
16410606 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491819 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19504
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress AVE3085 is a potent endothelial nitric oxide synthase enhancer, used for cardiovascular disease treatment.
AVE3085 is a potent endothelial nitric oxide synthase enhancer, used for cardiovascular disease treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AVE3085
CAS 450348-85-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13F2NO3
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (787.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC(F)(F)O2)C2=C1)NC3CC4=C(C=CC=C4)C3
Peso molecular (g/mol) 317.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation