Learn More
AVE 0991 sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16492897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492897 50 mg 50 miligramos
16476936 100 mg 100 miligramos
16476828 10 mg 10 miligramos
16419377 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15778A
MedChemExpress AVE 0991 sodium salt is a nonpeptide and orally active Ang-(1-7) receptor Mas agonist. AVE 0991 competes for high-affinity binding of [125I]-Ang-(1-7) to bovine aortic endothelial cell membranes with IC50 of 21 nM.
AVE 0991 sodium salt is a nonpeptide and orally active Ang-(1-7) receptor Mas agonist. AVE 0991 competes for high-affinity binding of [125I]-Ang-(1-7) to bovine aortic endothelial cell membranes with IC50 of 21 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AVE 0991 sodium salt
CAS 306288-04-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31N4NaO5S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 55 mg/mL (91.26 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (82.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(C2=CC=C(CN3C(C=O)=C(OC)N=C3C4=CC=CC=C4)C=C2)C=C(CC(C)C)S1)([N-]C(NCC)=O)=O.[Na+]
Peso molecular (g/mol) 602.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.7
Porcentaje de pureza 98.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation