Learn More
AVE 0991, MedChemExpress
Código de producto. 16482897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482897 50 mg 50 miligramos
16466936 100 mg 100 miligramos
16466828 10 mg 10 miligramos
16409377 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15778
MedChemExpress AVE 0991 is a nonpeptide and orally active angiotensin-(1-7) receptor agonist with an IC50 of 21 nM.
AVE 0991 is a nonpeptide and orally active angiotensin-(1-7) receptor agonist with an IC50 of 21 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AVE 0991
CAS 304462-19-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32N4O5S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (71.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(C2=CC=C(CN3C(C=O)=C(OC)N=C3C4=CC=CC=C4)C=C2)C=C(CC(C)C)S1)(NC(NCC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 580.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.72
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation