Learn More
Maleato de avatrombopag, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Avatrombopag Maleate |
| CAS | 677007-74-8 |
| Fórmula molecular | C29H34Cl2N6O3S2.C4H4O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | E 5501 Maleate, 1-[3-Chloro-5-[[4-(4-chlorothiophen-2-yl)-5-(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)thiazol-2-yl]carbamoyl]pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic Acid Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H34Cl2N6O3S2.C4H4O4/c30-20-15-23(41-17-20)24-27(37-12-10-35(11-13-37)21-4-2-1-3-5-21)42-29(33-24)34-26(38)19-14-22(31)25(32-16-19)36-8-6-18(7-9-36)28(39)40;5-3(6)1-2-4(7)8/h14-18,21H,1-13H2,(H,39,40)(H,33,34,38);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | OC(/C=C\C(O)=O)=O.O=C(C1=CN=C(N2CCC(CC2)C(O)=O)C(Cl)=C1)NC3=NC(C4=CC(Cl)=CS4)=C(N5CCN(C6CCCCC6)CC5)S3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-but-2-enedioico; ácido 1-[3-cloro-5-[[4-(4-clorotiofen-2-il)-5-(4-ciclohexilpiperazin-1-il)-1,3-tiazol-2-il]carbamoil]piridin-2-il]piperidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 765.72 |