Learn More
Tocris Bioscience™ Avasimibe
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18761429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18761429 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18761429 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6505/25
ACAT inhibitor
Avasimibe is an ACAT inhibitor (IC50 = 3.3 μM). Inhibits cholesterol esterification and reduces plasma cholesterol levels in rats. Also inhibits tumor growth and prolongs survival time in a melanoma mouse model and reduces tumor growth and metastasis in a pancreatic cancer mouse model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diisopropylphenyl (2-(2,4,6-triisopropylphenyl)acetyl)sulfamate
CAS 166518-60-1
Cantidad 25 mg
Fórmula molecular C29H43NO4S
Pureza 98%