Learn More
Avasimibe, MedChemExpress
Código de producto. 16471066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471066 200 mg 200 miligramos
16455558 10 mg 10 miligramos
16446116 100 mg 100 miligramos
16431727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13215
MedChemExpress Avasimibe (CI-1011; PD-148515) is an orally active acyl coenzyme A-cholesterol acyltransferase (ACAT; also called SOAT)) inhibitor with IC50s of 24 and 9.2 μM for ACAT1 and ACAT2, respectively. Avasimibe can be used for the research of prostate cancer.
Avasimibe (CI-1011
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avasimibe
CAS 166518-60-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H43NO4S
Cantidad 200 mg
Sinónimo CI-1011 PD-148515
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (498.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NS(=O)(OC1=C(C(C)C)C=CC=C1C(C)C)=O)CC2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C
Peso molecular (g/mol) 501.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death