Descripción
- Cuenta con hasta cuatro zonas de prueba con colores fijos en una en una tira de plástico duradera
- Intervalo de pH: De 0 a 14
- Graduación de pH: 1
- Cuenta con hasta cuatro zonas de prueba con colores fijos en una en una tira de plástico duradera
- Contiene tintes a mayor escala y bien separados para facilitar la lectura
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 82,5 x 6,3 mm (3,24 x 0,24 pulg) |
| Tipo | Tiras de papel indicadoras de pH |
| Longitud (imperial) | 3,24 in |
| Longitud (métrico) | 82,5 mm |
| Material | Plástico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 1 |
| Anchura (imperial) | 0,24 in |
| Anchura (métrico) | 6,3 mm |