Learn More
BINDER™ Línea Avantgarde
Código de producto. 17837398 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
M056-230V
M115-230V
M260-400V
M720-400V
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17837398 M056-230V cada uno
17817398 M115-230V cada uno
17827398 M260-400V cada uno
17807398 M720-400V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17837398 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90100371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8195.00€
    7292.78€ / paquete de 1
    Ahorro 902.22€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Avantgarde.Horno de secado y calentamiento en línea con convección forzada y funciones de programas avanzados.
  • Rango de temperatura: +22 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +300 °C
  • Ventilador reforzado con velocidad regulable
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente de clase 2 (DIN 12880) y dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual/acústica disponible para seleccionar en el controlador
  • Función a prueba de fallos
  • Interfaz de computadora: Ethernet
Especificaciones
Tipo de controlador MB2
Tipo de convección Forzado
Capacidad (métrico) 60 L
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla Pantalla táctil
Incluye 2 rejillas cromadas
Carga máx. del estante 70 kg
Modelo M056-230V
N.º de estantes 2 (estándar)/4 (máx.)
Control de temperatura Digital
Uniformidad de temperatura 1.4 K
Temporizador Sí
Dimensiones interiores (F x An x Al) 335 x 400 x 440 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 596 x 560 x 622 mm
Peso (métrico) 43 kg
Requisitos eléctricos 50/60 Hz, 230 V
Tensión 230 V
Tecnología de convección APT.line™ Tecnología
N.º de puertas 1