Learn More
Avanafil, TRC
Código de producto. 30132547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132547 50 mg 50 miligramos
30137964 100 mg 100 miligramos
17983515 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79467050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330784-47-9
Fórmula molecular C23 H26 Cl N7 O3
Peso molecular (g/mol) 483.95
Sinónimo 5-Pyrimidinecarboxamide, 4-[[(3-chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-, (S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4-methoxybenzylamino)-5-[(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine, Avanafil, TA 1790
Nombre IUPAC 4-[(3-cloro-4-metoxifenil)metilamino]-2-[(2S)-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-il]-N-(pirimidina-2-ilmetil)pirimidina-5-carboxamida
SMILES COc1ccc(CNc2nc(ncc2C(=O)NCc3ncccn3)N4CCC[C@H]4CO)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avanafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26ClN7O3/c1-34-19-6-5-15(10-18(19)24)11-27-21-17(22(33)28-13-20-25-7-3-8-26-20)12-29-23(30-21)31-9-2-4-16(31)14-32/h3,5-8,10,12,16,32H,2,4,9,11,13-14H2,1H3,(H,28,33)(H,27,29,30)/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.1786
Porcentaje de pureza >95%