Learn More
Avanafil, MedChemExpress
Código de producto. 16483507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483507 50 mg 50 miligramos
16477446 100 mg 100 miligramos
16421896 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18252
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Avanafil (TA-1790) is a potent and selective phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitor with IC50 values of 5.2 nM, 630 nM, 5700 nM, 6200 nM, 12000 nM, 27000 nM, 51000 nM and 53000 nM for PDE-5, PDE-6, PDE-4, PDE-10, PDE-8, PDE-7, PDE-2 and PDE-1, respectively.
Avanafil activates NO/cGMP/PKG signaling-pathway to decrease loss in BMD, bone atrophy, and oxidative stress. Avanafil inhibits cyclic guanosine monophosphate (cGMP) hydrolysis and thus increases cGMP levels. Avanafil can be used for the research of erectile dysfunction and osteoporosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avanafil
CAS 330784-47-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26ClN7O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo TA1790
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (103.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(Cl)C=C(CNC2=C(C(NCC3=NC=CC=N3)=O)C=NC(N4[C@H](CO)CCC4)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 483.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.95
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation