Learn More
Avanafil, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Avanafil |
| CAS | 330784-47-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Avanafil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H26 Cl N7 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Pyrimidinecarboxamide, 4-[[(3-chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-, (S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4-methoxybenzylamino)-5-[(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine, Avanafil, TA 1790 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26ClN7O3/c1-34-19-6-5-15(10-18(19)24)11-27-21-17(22(33)28-13-20-25-7-3-8-26-20)12-29-23(30-21)31-9-2-4-16(31)14-32/h3,5-8,10,12,16,32H,2,4,9,11,13-14H2,1H3,(H,28,33)(H,27,29,30)/t16-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | COc1ccc(CNc2nc(ncc2C(=O)NCc3ncccn3)N4CCC[C@H]4CO)cc1Cl |
| Mostrar más |