Learn More
Avanafil 100 μg/ml en acetonitrilo:dimetilsulfóxido, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315288 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315288 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10333900DL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avanafil
CAS 330784-47-9
Nombres de analitos o componentes Avanafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H26 Cl N7 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5-Pyrimidinecarboxamide, 4-[[(3-chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-, (S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4-methoxybenzylamino)-5-[(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine, Avanafil, TA 1790
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26ClN7O3/c1-34-19-6-5-15(10-18(19)24)11-27-21-17(22(33)28-13-20-25-7-3-8-26-20)12-29-23(30-21)31-9-2-4-16(31)14-32/h3,5-8,10,12,16,32H,2,4,9,11,13-14H2,1H3,(H,28,33)(H,27,29,30)/t16-/m0/s1
SMILES COc1ccc(CNc2nc(ncc2C(=O)NCc3ncccn3)N4CCC[C@H]4CO)cc1Cl
Nombre IUPAC 4-[(3-cloro-4-metoxifenil)metilamino]-2-[(2S)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]-N-(pirimidin-2-ilmetil)pirimidina-5-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile/Dimethyl Sulfoxide
Peso molecular (g/mol) 483.95
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.1786 g/mol