Learn More
Tocris Bioscience™ Avagacestat
Descripción
Avagacestat is a highly potent γ-secretase inhibitor (Aβ40 IC50 = 0.3 nM). Exhibits >137-fold selectivity for amyloid-β precursor protein (APP) processing over Notch. Reduces plasma and brain Aβ40 and Aβ42 levels in vivo. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl][[2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methyl]amino]-5,5,5-trifluoropentanamide |
| CAS | 1146699-66-2 |
| Sinónimo | BMS-708163 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C20H17ClF4N4O4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.89 |
| Pureza | 98% |