Learn More
Avadomide, MedChemExpress
Código de producto. 16475787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475787 5 mg 5 miligramos
16459616 50 mg 50 miligramos
16403058 10 mg 10 miligramos
16424356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100507
MedChemExpress Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Avadomide
CAS 1015474-32-4
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14N4O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo CC 122
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (116.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1C(C)=NC2=C(C(N)=CC=C2)C1=O)CC3)NC3=O
Peso molecular (g/mol) 286.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.29
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death