Learn More
AUZ 454, MedChemExpress
Código de producto. 16498867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498867 5 mg 5 miligramos
16482407 50 mg 50 miligramos
16470226 2 mg 2 miligramos
16463456 25 mg 25 miligramos
16446288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15004
MedChemExpress AUZ 454 (K03861) is a type II CDK2 inhibitor with Kd of 8.2 nM. AUZ 454 (K03861) inhibits CDK2 activity by competing with binding of activating cyclins.
AUZ 454 (K03861) is a type II CDK2 inhibitor with Kd of 8.2 nM. AUZ 454 (K03861) inhibits CDK2 activity by competing with binding of activating cyclins.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AUZ 454
CAS 853299-07-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26F3N7O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo K03861
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (498.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(OC2=CC=C(NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=C(CN4CCN(C)CC4)C=C3)=O)C=C2)=CC=N1
Peso molecular (g/mol) 501.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.5
Porcentaje de pureza 98.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease