Learn More
Auxinole, TRC
Código de producto. 30134335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134335 500 mg 500 miligramos
30010986 50 mg 50 miligramos
30012550 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA794595500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86445-22-9
Fórmula molecular C20H19NO3
Peso molecular (g/mol) 321.37
Sinónimo alpha-[2-(2,4-Dimethylphenyl)-2-oxoethyl]-1H-Indole-3-acetic Acid;
Nombre IUPAC 4-(2,4-dimetilfenilo)-2-(1H-indol-3-il)-4-ácido oxobutanoico
SMILES Cc1ccc(C(=O)CC(C(=O)O)c2c[nH]c3ccccc23)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Auxinole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO3/c1-12-7-8-14(13(2)9-12)19(22)10-16(20(23)24)17-11-21-18-6-4-3-5-15(17)18/h3-9,11,16,21H,10H2,1-2H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1365
Porcentaje de pureza >95%