Learn More
Auxinole, MedChemExpress
Descripción
Auxinole is a potent auxin antagonist of TIR1/AFB receptors, binding TIR1 to block the formation of the TIR1-IAA-Aux/IAA complex and so inhibits auxin-responsive gene expression.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Auxinole |
| Forma física | Solid |
| CAS | 86445-22-9 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H19NO3 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (388.96 mM) ∣Ethanol : 2.5 mg/mL (7.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(O)C(CC(C1=CC=C(C)C=C1C)=O)C2=CNC3=C2C=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 321.37 |
| Mostrar más |