Learn More
R&D Systems™ Auxin
Código de producto. 18796296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18796296 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18796296 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6834/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.64€
    84.00€ / 50 miligramos
    Ahorro 8.64€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Chemical dimerizer used in auxin-inducible degron (AID) system; phytohormone
Auxin is a chemical dimerizer used in auxin-inducible degron (AID) systems. Induces degradation of a target protein tagged with the auxin-receptor F-box protein Tir1 E3 ligase AID in human colorectral cancer and mouse ES cells or tagged with AFB2 in A431 cells. Endogenous plant hormone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1 H-Indole-3-acetic acid
CAS 87-51-4
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Protein Dimerizers
Fórmula molecular C10H9NO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Pureza 98%