Learn More
3M™ Manguera de suministro de aire auxiliar C-231
Product Code. 15749827 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,2 m
Unit Size:
paquete de 6
Product Code. Longitud (métrico) Unit Size
15749827 1,2 m paquete de 6
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15749827 Supplier 3M™ Supplier No. 7000088331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La manguera de suministro de aire auxiliar 3M™ C-231 proporciona una conexión fiable para instalar herramientas de aire auxiliar (como pistolas de pulverización) al regulador V-500, eliminando la necesidad de múltiples mangueras de aire.
  • Elimina la necesidad de múltiples mangueras de aire
  • La manguera tiene 1,2 m de longitud
  • Equipado con conectores roscados BSP de 6,35 mm (0,25 pulgadas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de conexión Conectores roscados BSP de 6,35 mm (0,25 pulgadas)
Longitud (métrico) 1,2 m