Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático con aguja extraíble para CTC Analytics CombiPAL y GC PAL
Código de producto. 13199205
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,01 in
0,018 in
0,02 in
Longitud de la aguja (imperial):
1,9 in
2,2 in
3,3 in
Modelo:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (imperial) Longitud de la aguja (imperial) Modelo unitSize
13199205 23 G 0,02 in 2,2 in 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C cada uno
13189015 26 G 0,01 in 2,2 in 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 PCS
13186105 23 G 0,02 in 2,2 in 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C cada uno
13199195 26 G 0,01 in 2,2 in 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C cada uno
13179015 23 G 0,02 in 3,3 in 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C cada uno
13109205 26 G 0,01 in 3,3 in 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C cada uno
13109215 23 G 0,02 in 3,3 in 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C cada uno
13106115 26 G 0,01 in 2,2 in 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C cada uno
13169015 23 G 0,02 in 2,2 in 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 PCS
13196105 23 G 0,02 in 3,3 in 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C cada uno
13129215 26 G 0,01 in 3,3 in 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C cada uno
13179195 23 G 0,02 in 2,2 in 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C cada uno
13189205 26 G 0,01 in 3,3 in 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C cada uno
13179205 26 G 0,01 in 2,2 in 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C cada uno
13119215 26 G 0,01 in 2,2 in 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C cada uno
13189195 23 G 0,02 in 3,3 in 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C cada uno
13159205 23 G 0,02 in 2,2 in 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C cada uno
13169205 23 G 0,02 in 3,3 in 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C cada uno
13199015 26 G 0,01 in 3,3 in 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C cada uno
12977506 26 G 0,018 in 1,9 in 25R-C/T-GT-0.47 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 13199205 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 004862
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Cilindro de vidrio de borosilicato para mayor resistencia e inercia.
  • Agujas de acero inoxidable para inercia, resistencia y resistencia a la corrosión.
  • El reverso detrás de la escala ayuda a la lectura rápida y precisa de la escala de la jeringa.
  • La brida trasera metálica proporciona estabilidad y resiste las fracturas.
  • La tapa metálica de la aguja en el cilindro de la jeringa protege y mejora la vida útil de la jeringa.
  • Las jeringas se prueban individualmente para asegurar la calidad y la conformidad.
  • El diseño de embalaje exclusivo elimina la posible contaminación de la jeringa.
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2,2 in
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 50 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático Thermo RSH
Tipo de conexión Fijo