Descripción
- Para una orientación precisa de una autorradiografía respecto a su membrana
- Emite luminiscencia de bajo nivel en lugar de radiactividad.
- Alternativa segura y no peligrosa a la tinta radiactiva.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en western blotting, dot/slot blot, para su uso en inmunoblots |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Tipo de producto | Marcador de orientación |