Learn More
Tocris Bioscience™ Autophinib
Descripción
Autophinib is a potent VPS34 inhibitor (IC50 = 19 nM). Inhibits starvation- and Rapamycin -induced autophagy (IC50 values = 40 and 90 nM, respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-(4-nitrophenoxy)-pyrimidinamine |
| CAS | 1644443-47-9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C14H11ClN6O3 |
| Pureza | 98% |