Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de la autofagia, 3-MA
Descripción
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Un intermediario sintético y un bloqueador de secuestro autofágico que puede penetrar en las células y que protege a las células granulares del cerebro de la apoptosis posterior a la deprivación de suero/potasio.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Un intermediario sintético y un bloqueador de secuestro autofágico que puede penetrar en las células y que protege a las células granulares del cerebro de la apoptosis posterior a la deprivación de suero/potasio. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149,15g/mol |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de señales |
| Formulario | Sólido |