Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10231482
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
50 μl
175 μl
200 μl
1000 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de punta:
Automation
Automatización
Conductivo
Conductivo, Wide Bore
Cantidad:
4800 puntas
96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
960 puntas
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 4800
paquete de 960
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Estilo de punta Cantidad unitSize
10231482 1000 μl Estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10181471 10 μl Estéril Automatización 960 puntas 960 PCS
10338890 20 μl Estéril Conductivo 960 puntas 960 PCS
10013660 20 μl No estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10623482 20 μl No estéril Conductivo 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case paquete de 4800
10461093 20 μl Estéril Automatización 960 puntas paquete de 960
10000481 20 μl No estéril Automation 960 puntas paquete de 960
10697831 50 μl Estéril Conductivo 960 puntas 960 PCS
10020491 50 μl Estéril Automatización 960 puntas paquete de 960
10115430 50 μl Estéril Conductivo 960 puntas 960 PCS
10740981 50 μl No estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10633482 50 μl No estéril Conductivo 4800 puntas paquete de 4800
10663242 50 μl Estéril Automatización 960 puntas paquete de 960
10673242 50 μl No estéril Automation 960 puntas paquete de 960
10125430 175 μl Estéril Conductivo 960 puntas 960 PCS
10562162 175 μl Estéril Conductivo, Wide Bore 960 puntas paquete de 960
10141571 175 μl Estéril Automatización 960 puntas paquete de 960
11510145 175 μl No estéril Conductivo 4800 puntas paquete de 4800
10439970 200 μl Estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10561972 200 μl Estéril Conductivo, Wide Bore 960 puntas paquete de 960
10648221 200 μl No estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10772563 200 μl No estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10102821 200 μl No estéril Conductivo 4800 puntas paquete de 4800
10060511 200 μl Estéril Automatización 960 puntas paquete de 960
10759221 200 μl No estéril Automation 960 puntas paquete de 960
10658221 1000 μl Estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10702953 1000 μl Estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
16446939 1000 μl No estéril Conductivo 4800 puntas paquete de 4800
10345981 1000 μl Estéril Automatización 960 puntas paquete de 960
10658411 1000 μl Estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10348980 1000 μl No estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10572162 1000 μl No estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
10565051 1000 μl No estéril Conductivo 4800 puntas paquete de 4800
10306031 1000 μl No estéril Automatización 960 puntas paquete de 960
10729601 1000 μl No estéril Automation 960 puntas paquete de 960
10073620 10 μl Estéril Conductivo 960 puntas paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Código de producto. 10231482 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 904251G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Benefíciese de las puntas de automatización estéril Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™. Aumentan la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de estas puntas de pipeta.
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.
  • Disponibles en versiones estándar, filtrada o con detección de líquidos
  • Certificado de material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Negro
Color de gradilla Gray
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 e ISO 13485
Declaraciones de limpieza Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Formato Gradilla
Estilo de punta Conductivo
Envase Inserto de recarga, 96 puntas/inserto, 10 insertos/paquete
Cantidad 960 puntas
Para utilizar con (equipo) Tecan Systems with LiHa Head
Fit for Purpose Estéril