Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipetas robóticas
- Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
Código de producto. 10181471
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Estilo de punta | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10181471 | 10 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | 960 PCS |
| 10338890 | 20 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10013660 | 20 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10623482 | 20 μl | No estéril | Conductivo | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | paquete de 4800 |
| 10461093 | 20 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10000481 | 20 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10697831 | 50 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10020491 | 50 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10115430 | 50 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10740981 | 50 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10633482 | 50 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10663242 | 50 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10673242 | 50 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10125430 | 175 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10562162 | 175 μl | Estéril | Conductivo, Wide Bore | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10141571 | 175 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 11510145 | 175 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10439970 | 200 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10561972 | 200 μl | Estéril | Conductivo, Wide Bore | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10648221 | 200 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10772563 | 200 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10102821 | 200 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10060511 | 200 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10759221 | 200 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10658221 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10702953 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 16446939 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10345981 | 1000 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10658411 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10231482 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10348980 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10572162 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10565051 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10306031 | 1000 μl | No estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10729601 | 1000 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10073620 | 10 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
-
180.00€
173.00€ / paquete de 960
Ahorro 7.00€
3% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
Beschreibung
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.
- Disponibles en versiones estándar, filtrada o con detección de líquidos
- Certificado de material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Gray |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización |
| Envase | Inserto de recarga, 96 puntas/inserto, 10 insertos/paquete |
| Cantidad | 960 puntas |
| Para utilizar con (equipo) | Tecan Systems with LiHa Head |
| Línea de productos | TecanTM |
| Fit for Purpose | Estéril y preparado para PCR |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.