Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipetas robóticas
- Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
Código de producto. 10141571
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
50 μl
175 μl
200 μl
1000 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de punta:
Automation
Automatización
Conductivo
Conductivo, Wide Bore
Cantidad:
4800 puntas
96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
960 puntas
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 4800
paquete de 960
36 product options available for selection
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Estilo de punta | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10141571 | 175 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10181471 | 10 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | 960 PCS |
| 10338890 | 20 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10013660 | 20 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10623482 | 20 μl | No estéril | Conductivo | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | paquete de 4800 |
| 10461093 | 20 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10000481 | 20 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10697831 | 50 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10020491 | 50 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10115430 | 50 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10740981 | 50 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10633482 | 50 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10663242 | 50 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10673242 | 50 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10125430 | 175 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10562162 | 175 μl | Estéril | Conductivo, Wide Bore | 960 puntas | paquete de 960 |
| 11510145 | 175 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10439970 | 200 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10561972 | 200 μl | Estéril | Conductivo, Wide Bore | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10648221 | 200 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10772563 | 200 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10102821 | 200 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10060511 | 200 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10759221 | 200 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10658221 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10702953 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 16446939 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10345981 | 1000 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10658411 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10231482 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10348980 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10572162 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10565051 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10306031 | 1000 μl | No estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10729601 | 1000 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10073620 | 10 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10141571
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
903021
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
174.00€
162.00€ / paquete de 960
Ahorro 12.00€
6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.
- Disponibles en versiones estándar, filtrada o con detección de líquidos
- Certificado de material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 175 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Red |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización |
| Envase | Inserto de recarga, 96 puntas/inserto, 10 insertos/paquete |
| Cantidad | 960 puntas |
| Para utilizar con (equipo) | Tecan Systems with LiHa Head |
| Línea de productos | TecanTM |
| Fit for Purpose | Estéril y preparado para PCR |
| Mostrar más Mostrar menos |