Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para PerkinElmer™ de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12772906 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Volumen (métrico):
20 μl
50 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
Código de producto. Esterilidad Volumen (métrico) unitSize
12772906 No estéril 50 μl paquete de 4800
12712906 No estéril 20 μl paquete de 4800
12752896 No estéril 200 μl paquete de 4800
3 options
Código de producto. 12772906
Proveedor: Axygen™ PK50R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para Janus™ MiniTrak, PlateTrak™ y Evolution P3. Las puntas de automatización Axygen™ para PerkinElmer™ de 96 pocillos están fabricadas con polipropileno transparente. Disponibles como estériles o no estériles, con o sin filtro y de 20 a 200 μl.
Montadas mediante automatización bajo estrictos controles de proceso para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
  • Las puntas robóticas no utilizan agentes de liberación de molde
  • Protección contra endotoxinas, ácido nucleico y nucleasa para evitar la contaminación
  • Las puntas están certificadas como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenas
  • Compatibles con cabezal PerkinElmer™ MDT-96 P235, MDT-96 P50 y MDT-384 de 30 μl para:
    • Janus™
    • Evolution P3
    • Minitrak
    • PlateTrak™
Varias opciones
  • Puntas preesterilizadas y sin esterilizar
  • Con o sin filtros de polietileno resistente a aerosoles
  • Series con calibre amplio para trabajar con materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
  • Disponibles en una gama de volúmenes: 20, 30, 50, 180 y 200 μl
Información de órdenes
Gradilla:96 puntas/gradilla 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Compliance
Los productos Axygen se han fabricado en una instalación de última generación limpia y controlada y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Color de gradilla Verde
Certificaciones/conformidad ANSI
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Para utilizar con (aplicación) Apirógenas, para especificaciones rigurosas en controles estrictos de proceso, protección contra endotoxinas, ácido nucleico y nucleasa para una completa seguridad contra contaminación
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización, Round
Envase Gradilla para SBS
Cantidad 50 gradillas/caja
Para utilizar con (equipo) PerkinElmer Janus, PerkinElmer Evolution P3, PerkinElmer MiniTrak, PerkinElmer PlateTrak, PerkinElmer MDT-96 P235, PerkinElmer MDT-96 P50, PerkinElmer MDT-384 30μL