Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16416949
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50µL
80μL
100 pl
150μL
200μL
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) filtradas por Esterilidad Fit for Purpose unitSize
16416949 50µL Sin filtro Estéril Estéril paquete de 4800
16406949 50µL Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
16426949 50µL Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 4800
11750095 80μL Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
11986977 100 pl Sin filtro Estéril Estéril paquete de 4800
11860421 100 pl Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 4800
11760095 150μL Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
16436949 200μL Sin filtro Estéril Estéril paquete de 4800
11806081 200μL Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16416949 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 920261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente el rendimiento del pipeteo con estas puntas de automatización, que se someten a un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la precisión y la uniformidad.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
  • Disponibles no estériles, estériles y con tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 50µL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización
Para utilizar con (equipo) Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations
Línea de productos Caliper Zymark
Fit for Purpose Estéril