Learn More
Socorex™ Dosys™ Jeringa automática con empuñadura de pistola de primera calidad
Código de producto. 10126530
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 1 ml
De 0,3 a 2 ml
De 1 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10126530 De 0,1 a 1 ml cada uno
10539402 0,5 A 5 mL cada uno
10400021 De 0,3 a 2 ml cada uno
10319600 De 1 a 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10126530 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 174.0501
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dosifique con excelente reproducibilidad utilizando una jeringa automática con asa de dos anillos o mango de agarre de pistola resistente a la corrosión. La jeringa premium automática con mango de agarre de pistola Dosys™ Socorex™ se ajusta a cualquier mano cómodamente y requiere un esfuerzo mínimo para realizar un trabajo eficiente incluso durante las sesiones de dispensación largas.
  • Mango de agarre de pistola.
  • Jeringa automática autorellenable.
  • Sistema de válvula de Luer Lock desmontable.
  • Alta resistencia a productos químicos.
  • Resistente a la corrosión.
  • Óptimo equilibrio de manos y ergonomía.
    • Se ajusta a cualquier mano.
    • Requiere un esfuerzo mínimo.
  • Ajuste de volumen rápido y fiable.
  • Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
  • Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
  • Cuerpo de vidrio esmerilado.
  • Recorrido del émbolo y apriete suaves sin junta tórica.
  • Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
  • Esterilizables en autoclave (excepto el manguito protector de PVC).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Incluye Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración, dosificación y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento.
Tipo de producto Jeringa automática, mango de agarre de pistola
Graduaciones 0,05 ml
Modelo Premium 174 Dosys™
Cantidad 1 unidad
Precisión <0,7% a <0,4%
Volumen (métrico) De 0,1 a 1 ml
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Sí