Learn More
BRAND™ Dispensador, medida de inclinación sin botella, Boro 3.3, NS 29/32
Código de producto. 10012392 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10012392 100 mL cada uno
10367582 5 ml cada uno
10788764 10 ml cada uno
10787444 20 mL cada uno
10205712 25 ml cada uno
10582073 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10012392 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 43088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.73€
    107.35€ / paquete de 1
    Ahorro 8.38€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispensador inclinable es el más adecuado para dispensar suspensiones.
  • Cabezal dosificador
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Inscripciones en esmalte verde
  • Especialmente adecuado para dispensar suspensiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Descripción Sin frasco
Capacidad (métrico) 100 mL