Learn More
Bellingham and Stanley™ Polarímetro digital automático
Código de producto. 15727789
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Polarímetro ADP450
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15727789 Polarímetro ADP450 cada uno
1 options
Código de producto. 15727789 Proveedor Bellingham and Stanley™ N.º de proveedor 3750
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Con tecnología XPC - Sistema de control de temperatura interna Peltier patentado por Xylem
El polarímetro digital automático cuenta con un LED amarillo que no requiere mantenimiento y un filtro de interferencia. Cuando se combina con un detector de fotodiodo, estas tecnologías permiten la lectura de muestras de hasta 3,0 de diámetro externo en la longitud de onda de sodio (589 nm) comúnmente utilizada. Los polarímetros ADP400 cuentan con escalas angulares y de azúcar (ISS) y pueden programarse con escalas de usuario, así como con métodos estándar de la industria para mostrar el azúcar invertido, la inversión (A-B) o al aplicar otros factores como la longitud del tubo y la concentración. Esta flexibilidad hace que resulten ideales para su uso en laboratorios en los que se exige el cumplimiento de la farmacopea.
  • Precisión
    • ±355
    • De -255 a 225 mediante la escala de azúcar Z
  • Resolución
    • 0,01 °A
    • 0,001 °Z
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Polarímetro ADP450