Learn More
BRAND™ Accesorio de bureta automática
Código de producto. 10175400 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10175400 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10175400 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 23745
En stock
Accesorio de bureta automática con microtornillo, pulsador y abrazadera de sujeción.
  • Tornillo de micrómetro con botón de presión
  • Incluye abrazadera de soporte
  • Para el equipo de valoración Shilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Para utilizar con (equipo) Bureta automática de 10 ml
Material Polipropileno
Incluye Abrazadera de sujeción
Tipo Accesorio de bureta