Learn More
Buerkle™ Bureta de titulación automática de vidrio de borosilicato con frasco de almacenamiento
Código de producto. 10503461 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
15 mL
25 mL
50 ml
Altura (métrico):
52 cm
56 cm
61 cm
65 cm
92 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10503461 5 ml 61 cm 1 PCS
10208230 10 mL 56 cm 1 PCS
10701961 15 mL 52 cm 1 PCS
10686331 25 mL 65 cm 1 PCS
10513461 50 ml 92 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
¡Atención! Consulte la Lista de resistencia química antes de considerar los productos apropiados para utilizar en su aplicación.
Código de producto. 10503461 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 96951005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Atención! Consulte la Lista de resistencia química antes de considerar los productos apropiados para utilizar en su aplicación.
Para uso en laboratorios, industrias de galvanoplastia y aplicaciones de tratamiento de agua. Las buretas se caracterizan por una dosificación precisa mediante el botón pulsador, una titulación fina exacta con el microtornillo y un chorro de descarga preciso.
  • Graduación según la Categoría B (Tolerancias según DIN EN ISO 385)
  • Ajustado para Ex
  • Bureta de vidrio de borosilicato 3.3
  • Resistente a productos químicos
  • Graduaciones en anillo azul
  • Posibilidad de funcionamiento con la mano izquierda o derecha
  • Soporte resistente
  • Chorro de descarga preciso, que permite gotas muy finas
  • Piezas en contacto con el medio: PE, PP, caucho natural, vidrio de borosilicato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0.03 mL
Capacidad (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 61 cm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,05 mL
Para utilizar con (aplicación) Industria de galvanoplastia, análisis de campo, plantas de tratamiento de aguas
Altura (métrico) 61 cm
Incluye Microtornillo, chorro de descarga precisa, soporte resistente
Báscula Azul
Material de la llave de paso Vidrio de borosilicato, polietileno, polipropileno, caucho
Tipo Bureta de titulación automática
Certificaciones/conformidad DIN ISO 385