Learn More
Biochrom Cambiador de 8 celdas incorporado
Código de producto. 11364033 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Soporte multicelda ambiental
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11364033 Soporte multicelda ambiental cada uno
1 options
Código de producto. 11364033 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80710008
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Cambiador de celdas lineal automático con soporte multicelda ambiental de 8 posiciones. Para usar con Ultrospec Espectrofotómetro 7000/8000/9000.
  • Cambiador de celdas lineal automático con soporte multicelda ambiente de 8 posiciones
  • Acepta cubetas de paso óptico de 10 mm
  • Incluye soporte de celda individual de 10 mm para haz de referencia
  • Fácil instalación.
  • Para usar con Ultrospec Espectrofotómetro 7000/8000/9000
Especificaciones
Compatibilidad Espectrofotómetro Ultrospec 7000/8000/9000
Tipo Soporte multicelda ambiental
Desechables Reutilizables
Trayectoria óptica 10 mm
Forma Rectangulares