Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 384-well
Descripción
Includes
Módulo de bloque de 384 pocillos ATC, módulo de control ATC y cable de ethernet CAT 5
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
Diseño que ahorra espacio con el termociclador más compacto
- Diseño modular flexible que ahorra espacio en el área de trabajo
- El módulo con el panel de control independiente proporciona flexibilidad cuando se integra en la plataforma robótica
- Opciones de cableado de 10 cm, 1 metro y 3 metros
Funciones del termociclador y la tapa automatizadas
- Bloque de 384 pocillos
- La tapa automática se puede programar para un manejo sin manos con manipulación de líquidos o apiladores de placas
- La cubierta calefactada se desplaza hacia delante para cubrir el depósito de placas y garantiza de este modo el contacto térmico y elimina la evaporación
Garantía
Garantía de 27 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
| Contenido y almacenamiento | • Módulo de bloque ATC de 384 pocillos • Módulo de control ATC • Cable de conexión de 1 metro • Cable de ethernet CAT 5 |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Diseñado para flujos de trabajo robóticos de alto rendimiento |
| Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C) |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Dimensiones | 12.5 x 7.1 x 5.3 in. (31.7 x 17.9 x 13.3 cm) |
| Capacidad | 1 x 384 pocillos con placa de faldón completo |
| Tensión | 100/240 V |
| Tipo de pantalla | Sin visualización |
| Tipo de producto | Termociclador |
| Mostrar más |