Learn More
Applied Biosystems™ Tubos y tapones AutoLys M
Código de producto. 15841448 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15841448 25 unidades paquete de 25
1 options
Código de producto. 15841448 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A38738
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Los tubos AutoLys M están indicados para la preparación de muestras de FFPE para la extracción de ácidos nucleicos.
Cuentan con un novedoso diseño de tubo en tubo que crea lisados despejados a partir de muestras de tejido FFPE, sin necesidad de desparafinización o pasos de lavado, al tiempo que aumenta el rendimiento de ADN y ARN. Solo tiene que añadir la muestra de FFPE al tubo, seguido de tampón de proteasa y la enzima del kit MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra. Una vez finalizada la digestión, levante los tubos de la gradilla de tubos AutoLys M con las pinzas para tubos AutoLys M TubeLifter o AutoLys M y centrifugue las muestras mediante una centrífuga de sobremesa con soporte para placas (formato estándar SBS). La cera y los residuos asociados a la FFPE se mantienen en la cámara superior del tubo mientras pasa el lisado. A continuación, los ácidos nucleicos pueden purificarse a partir del lisado clarificado mediante el kit MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra.
Las características del sistema AutoLys M Tube incluyen:
• Lisis de muestras de FFPE y separación de ácidos nucleicos de los residuos en un solo tubo
• Código de barras 2D en el tubo inferior
• Eliminación del uso de disolventes orgánicos (xileno, CitriSolv) para la desparafinización y el lavado
• Reducción del tiempo de procesamiento
• Aumento del rendimiento del ácido nucleico
El sistema AutoLys M Tube es una forma única de procesar sus muestras de FFPE, que dará como resultado un rendimiento mejorado de los ácidos nucleicos cuando se utilice junto con el kit MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra, lo que ayuda a garantizar el éxito de los ensayos posteriores y a reducir el tiempo de análisis de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de muestra Tejido FFPE
Contenido y almacenamiento • 25 tubos AutoLys M
• 25 tapones AutoLys M.
Para utilizar con (equipo) Sistema AutoLys TubeLifter
Cantidad 25 unidades
Condiciones de envío Temperatura ambiente