Learn More
Applied Biosystems™ Gradillas del AutoLys M Tube
Código de producto. 15990493 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 gradillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15990493 5 gradillas paquete de 5
1 options
Código de producto. 15990493 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A37955
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Estos gradillas de tubos AutoLys M tienen capacidad para 24 tubos AutoLys M por gradilla.
Las gradillas se bloquean y desbloquean con AutoLys M TubeLifter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 5 gradillas (cada gradilla tiene capacidad para 24 tubos)
Para utilizar con (equipo) Sistema AutoLys TubeLifter
Cantidad 5 gradillas
Condiciones de envío Temperatura ambiente