Learn More
WLD Tec™ Autoloop Pro
Código de producto. 10744447
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Serie Fuego SCS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10744447 Serie Fuego SCS cada uno
1 options
Código de producto. 10744447 Proveedor WLD Tec™ N.º de proveedor 8.000.400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1839.52€
    1298.00€ / paquete de 1
    Ahorro 541.52€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Autoloop Pro: carrusel completamente automatizado para la esterilización por llama de asas de siembra.
  • El carrusel de asas de siembra Autoloop Pro, apto para hasta 4 asas de siembra, se desarrollado para cumplir con los requisitos actuales de los laboratorios de microbiología, biología celular y biotecnología.
  • Diseño moderno: Su carcasa estable permite un acceso cómodo y sencillo a las asas de siembra. Las posiciones de extracción a ambos lados hacen que el carrusel sea igualmente adecuado para diestros y zurdos.
  • Ahorra energía, tiempo y costes: El tiempo exacto de esterilización por llama prolonga la vida útil de las asas de siembra y reduce el consumo de gas. El trabajo continuo durante las fases de calentamiento y enfriamiento de las asas de siembra ahorra hasta un 70 % de tiempo y permite trabajar con eficacia.
  • Más comodidad: Mantenga todas las funciones a la vista con la pantalla totalmente gráfica. El control gráfico de menú facilita la selección rápida de todas las funciones. El tiempo de calentamiento y enfriamiento puede ajustarse al segundo. Durante la esterilización por llama, la pantalla muestra el tiempo de calentamiento restante. Autoloop PRO gira y controla el calentamiento automáticamente. Una vez completado el calentamiento, la pantalla muestra el tiempo de enfriamiento restante y las posiciones de retirada de las asas de siembra frías. Todas las asas de siembra suspendidas pueden calentarse según sea necesario en una rotación completa del carrusel.
  • Para la esterilización adicional por llama (por ejemplo, de cuellos de botella o tubos de ensayo) puede activarse un pedal durante el funcionamiento automático. Para ello, Autoloop PRO retira el asa de siembra de la posición de llama y permite la esterilización adicional por llama.
  • Más seguridad: La posición casi perpendicular del soporte de las asas de siembra protege incluso la tuerca del manguito del soporte de posibles contaminaciones. Además, Autoloop PRO cuenta con un sensor inteligente que controla la seguridad de la esterilización.
  • Sólido: Fabricado íntegramente en acero inoxidable y aluminio anodizado, y con una pantalla protegida por un cristal resistente al calor, Autoloop PRO puede soportar condiciones extremas de laboratorio.
  • Menos es más: El bajo consumo de gas y el gran ahorro de tiempo marcan nuevos estándares para el laboratorio.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Serie Fuego SCS
Peso (métrico) 1200 g
Material acero inoxidable y aluminio