Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de epítopos autoinmunes
Descripción
- Contenido de la micromatriz: 4287 epítopos de células B de la base de datos de epítopos inmunitarios asociados con enfermedades autoinmunes incluidos 286 péptidos citrulinados, así como las variantes de arginina correspondientes
- Longitudes de epítopos de base de datos: 3 a 51 aa
- Longitudes de péptidos: de 3 a 17 aa, dependiendo de la longitud del epítopo; los epítopos más largos se tradujeron en péptidos de 17 aa
- Número de péptidos: 4287 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Especificaciones
| Recubrimiento | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Descripción | 1 copia de matriz por micromatriz |
| Cantidad | 1 portaobjetos |
| Método de fijación | Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015. |
| Color | Transparente |
| Estado normativo | RUO |
| Código de barras | Código de barras individual para cada micromatriz |
| Material | Vidrio microscópico |
| Show More |