Learn More
JP Selecta™ MED 20 Vertical Autoclave
Código de producto. 11976019
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11976019 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 11976019 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 4001757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9575.00€
    3980.00€ / paquete de 1
    Ahorro 5595.00€
    58% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Usado para esterilización. JP Selecta™ El autoclave vertical MED 20 tiene carcasa y tapa externas de acero inoxidable.
  • Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
  • Cámara y tapa de acero inoxidable, con fácil apertura
  • Elemento calefactor especial de acero inoxidable Incoloy, que proporciona larga vida útil, baja resistencia a la corrosión y altas temperaturas
  • Purgado atmosférico automático
  • Dispositivo de seguridad para evitar la apertura de la tapa
  • Interruptor principal de arranque
  • Parte trasera: Fuente de red, dos portafusibles, termostato de seguridad
  • Parte lateral: Salida de desagüe, vapor y válvula selectiva de drenaje
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 380 mm
Capacidad (métrico) 20 L
Altura exterior (métrico) 410 mm
Modelo MED 20
Tipo de producto Autoclave, Vertical
Temperatura (métrico) De 121 °C a 134 °C
Peso (métrico) 41 kg
Requisitos eléctricos 2500 w
Peso neto (métrico) 41 kg
Cantidad 1 unidad
Vataje 2500 w
Anchura exterior (métrico) 380 mm