Learn More
Kartell Cinta de esterilización de autoclave
Descripción
- Cinta adhesiva sin plomo, a base de papel, con tinta indicadora de proceso de vapor, diseñada específicamente para sellar envases destinados a su uso en procesos de esterilización por vapor.
- La cinta presenta un respaldo de papel semi-crepado y saturado y está recubierta con un adhesivo natural seco y de alta adhesión, a base de resina.
- Proporciona una fuerte adhesión a una amplia variedad de superficies, incluyendo tejidos, metales, plásticos, materiales no tejidos y papeles.
- Su excelente flexibilidad permite una aplicación manual sin esfuerzo.
- Este indicador es solo para monitorización de procesos y no está destinado a la validación de la esterilización.
- Las franjas indicadoras cambian de color claro a oscuro como evidencia de exposición a un ciclo de esterilización con vapor saturado.
- Formulado con tinta indicadora sin plomo y diseñado para un manejo seguro.
- Ofrece alta adherencia, resistencia a altas temperaturas y una excelente barrera contra la humedad.
- Mantiene una unión fuerte durante todo el proceso de esterilización, asegurando una retirada limpia tras su uso.
- Ciclos de vapor 121 °C - 10 min o 134 °C - 2 min
- Ciclos de vapor 134 °C - 2 min
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | UNI En ISO 11140 - 1:2015 Para piezas a Tipo 1 e1 |
| Tipo de adhesivo | Sensible a la presión |
| Recubrimiento | Goma, resinas sintéticas |
| Color | Blanco |
| Formato | Cinta |
| Material | Papel crepé |
| Print Technology | Ninguno |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellar el embalaje para su uso en procesos de esterilización con vapor |
| Mostrar más |